Orders LinkContactUsLinkComponent
Infusion bottles
Infusion bottles
With crimp neck S 32 mm, 250 ml, -
Codice catalogo ALUG1000127
Nome del fornitore:   APG Europe
Infusion bottles
Codice catalogo ALUG1000127
Nome del fornitore:  APG Europe
Infusion bottles
Infusion bottles
With crimp neck S 32 mm, 250 ml, -
Price
SFr. 198.00
Log in per disponibilità
1 * 48 ST
Product Details & Documents
Made of type 1 clear glass.
Graduated, with crimp neck or thread, without screw cap.
Documents
Specifiche
  • Filettatura:
    -
  • Capacità:
    250 ml
  • Descrizione:
    With crimp neck S 32 mm
  • Seq:
    05