Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Carnosine
L-Carnosine
Bottle
Codice catalogo GENORC-681
Nome del fornitore:   G-Biosciences
L-Carnosine
Codice catalogo GENORC-681
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  
L-Carnosine
Bottle
Numero CAS:  
Price
3 460.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
L-Carnosine is a white to slightly off-white crystalline powder that is used as a substrate for carnosinase-1 and other enzymes.
  • Molecular Biology Grade
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Cat. No.:
    GENORC-681
  • Protein/peptide name:
    L-Carnosine
Specifiche