Orders LinkContactUsLinkComponent
Hygromycin B
Hygromycin B
Bottle
Codice catalogo GENORC-178
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Hygromycin B
Codice catalogo GENORC-178
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  31282-04-9
Hygromycin B
Bottle
Numero CAS:  31282-04-9
Price
SFr. 1’400.00
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Mode of action and Anti-microbial spectrum: Hygromycin B is an aminocyclitol with a wide spectrum of activity that kills bacteria, fungi and higher eukaryotic cells by inhibiting protein synthesis. It is produced by the bacterium Streptomyces hygroscopicus.
  • Molecular Biology Grade
  • Tested against both sensitive and resistant cells
Sinonimi:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • Numero CAS:31282-04-9
  • Formula:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • Molecular Weight:527,6 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..