Orders LinkContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION PH9.18/ 0.01/ 25C 1 * 500 mL
BUFFER SOLUTION PH9.18/ 0.01/ 25C 1 * 500 mL
Codice catalogo REGEEP918
Nome del fornitore:   REAGECON
BUFFER SOLUTION PH9.18/ 0.01/ 25C 1 * 500 mL
Codice catalogo REGEEP918
Nome del fornitore:  REAGECON
BUFFER SOLUTION PH9.18/ 0.01/ 25C 1 * 500 mL
Price
SFr. 67.40
Log in per disponibilità
1 * 500 mL