Adattatore
Adattatore per bascule rettangolari, 9 provette a fondo tondo (75 - 100 mm), per rotore A-4-38
Codice catalogo EPPE5702763.004
Nome del fornitore: EPPENDORF
Adattatore
Codice catalogo EPPE5702763.004
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Adattatore per bascule rettangolari, 9 provette a fondo tondo (75 - 100 mm), per rotore A-4-38
- Seq:34
- Cat. No.:EPPE5702763.004
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001