Beakers, low form, PFA, Corning®
100 ml, 72 mm, 51 mm, 20 ml
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Made of PFA, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Good temperature resistance
With a raised graduation scale.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:51 mm
- Intervallo di laurea:20 ml
- Capacità:100 ml
- Altezza:72 mm
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.