Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Corning®
400 ml, 109 mm, 77 mm, 100 ml
Codice catalogo CORN1000P-400
Nome del fornitore:   Corning
Beakers, low form, Corning®
Codice catalogo CORN1000P-400
Nome del fornitore:  Corning
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
400 ml, 109 mm, 77 mm, 100 ml
Price
45.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
With printed blue graduations.
Specifiche
  • Ø est:
    77 mm
  • Intervallo di laurea:
    100 ml
  • Capacità:
    400 ml
  • Altezza:
    109 mm
  • Seq:
    06