Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
2000 ml, 185 mm, 132 mm, 200 ml
Codice catalogo CORN1000P-2L
Nome del fornitore:   Corning
Beakers, low form, Corning®
Codice catalogo CORN1000P-2L
Nome del fornitore:  Corning
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
2000 ml, 185 mm, 132 mm, 200 ml
Price
SFr. 161.00
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
With printed blue graduations.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    132 mm
  • Intervallo di laurea:
    200 ml
  • Capacità:
    2000 ml
  • Altezza:
    185 mm
  • Seq:
    09