Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Corning®
1000 ml, 148 mm, 106 mm, 100 ml
Codice catalogo CORN1000P-1L
Nome del fornitore:   Corning
Beakers, low form, Corning®
Codice catalogo CORN1000P-1L
Nome del fornitore:  Corning
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
1000 ml, 148 mm, 106 mm, 100 ml
Price
SFr. 74.30
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
With printed blue graduations.
Specifiche
  • Ø est:
    106 mm
  • Intervallo di laurea:
    100 ml
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    148 mm
  • Seq:
    08