Beakers, low form, Corning®
150 ml, 80 mm, 56 mm, 20 ml
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Autoclavable
With printed blue graduations.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:56 mm
- Intervallo di laurea:20 ml
- Capacità:150 ml
- Altezza:80 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.