Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
100 ml, 71 mm, 50 mm, 20 ml
Codice catalogo CORN1000P-100
Nome del fornitore:   Corning
Beakers, low form, Corning®
Codice catalogo CORN1000P-100
Nome del fornitore:  Corning
Beakers, low form, Corning®
Beakers, low form, Corning®
100 ml, 71 mm, 50 mm, 20 ml
Price
SFr. 42.70
Log in per disponibilità
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
With printed blue graduations.
Documents
Specifiche
  • Ø est:
    50 mm
  • Intervallo di laurea:
    20 ml
  • Capacità:
    100 ml
  • Altezza:
    71 mm
  • Seq:
    03