High visibility softshell jackets, 4840 SSL
giallo fluorescente, S
Codice catalogo KWIN101006130S
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
High visibility softshell jackets, 4840 SSL
Codice catalogo KWIN101006130S
Nome del fornitore: FRISTADS KANSAS
Vai a
Product Details & Documents
This softshell jacket is made of 100% polyester.
- Zip to top of collar with zip garage
- Phone pocket with zip, and opening and loop for earpiece
- Two front pockets
- Cuffs and hem edge with stretch materia, thumb grip
- Extended back
Weight: 250 g/m²
: EN 471 (3-2)
Documents
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:S
- Colore:giallo fluorescente
- Seq:09
- Tessuto:100% polyester
- Cat. No.:KWIN101006130S
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:HiVis
- Peso:250 g/m²
- Modello:4840 SSL
- Applicazioni per abiti:Industrial|Outdoor
- Tipo di chiusura:Con chiusura a zip