Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty vials, depyrogenated
Empty vials, depyrogenated
Vials, depyrogenated, empty, 50,00 ml, 38,1×68,28 mm, Yes, With butyl stopper, 20 mm, Aluminium, +
Codice catalogo EPSCST50-20A
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EP SCIENTIFIC
Empty vials, depyrogenated
Codice catalogo EPSCST50-20A
Nome del fornitore:  EP SCIENTIFIC
   Produzione a basso impatto
Empty vials, depyrogenated
Empty vials, depyrogenated
Vials, depyrogenated, empty, 50,00 ml, 38,1×68,28 mm, Yes, With butyl stopper, 20 mm, Aluminium, +
Price
SFr. 1’440.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Clear depyrogenated sterile empty vials are type I borosilicate, assembled with butyl stoppers and aluminium seals. Used in the aseptic protocol.
  • Capacities ranges from 1 to 100 ml
  • Includes certificates of sterility and pyrogen test
Specifiche
  • Tappo incluso:
    Yes
  • Materiale tappo:
    Aluminium
  • Dimensione tappo:
    20 mm
  • Ø×A:
    38,1×68,28 mm
  • Sterili:
    +
  • Capacità:
    50,00 ml
  • Descrizione:
    Vials, depyrogenated, empty
  • Seq:
    13
  • Tipologia tappo:
    With butyl stopper
  • Cat. No.:
    EPSCST50-20A
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement