Empty vials, depyrogenated
Vials, depyrogenated, empty, 100,00 ml, 44,45×95,25 mm, Yes, With butyl stopper, 20 mm, Aluminium, +
Codice catalogo EPSCST100-20A
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Empty vials, depyrogenated
Codice catalogo EPSCST100-20A
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Clear depyrogenated sterile empty vials are type I borosilicate, assembled with butyl stoppers and aluminium seals. Used in the aseptic protocol.
- Capacities ranges from 1 to 100 ml
- Includes certificates of sterility and pyrogen test
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:Aluminium
- Dimensione tappo:20 mm
- Ø×A:44,45×95,25 mm
- Sterili:+
- Capacità:100,00 ml
- Descrizione:Vials, depyrogenated, empty
- Seq:14
- Tipologia tappo:With butyl stopper
- Cat. No.:EPSCST100-20A
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..