Orders LinkContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION PH 7.00 (20°C) (YELLOW C 1 * 1.000 mL
BUFFER SOLUTION PH 7.00 (20°C) (YELLOW C 1 * 1.000 mL
Codice catalogo APPC273617.1211
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
BUFFER SOLUTION PH 7.00 (20°C) (YELLOW C 1 * 1.000 mL
Codice catalogo APPC273617.1211
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
BUFFER SOLUTION PH 7.00 (20°C) (YELLOW C 1 * 1.000 mL
Price
69.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..