Orders LinkContactUsLinkComponent
DMEM/F12 (1:1) - MEDIUM 1 * 20 L
DMEM/F12 (1:1) - MEDIUM 1 * 20 L
Codice catalogo APPCA9054.9020
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
DMEM/F12 (1:1) - MEDIUM 1 * 20 L
Codice catalogo APPCA9054.9020
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
DMEM/F12 (1:1) - MEDIUM 1 * 20 L
Price
SFr. 134.00
Log in per disponibilità
1 * 20 L