Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, glass
Jars, glass
Glass jar with screw thread, 2 l
Codice catalogo SPVAH02876LPS
Nome del fornitore:   GRAVIS
Jars, glass
Codice catalogo SPVAH02876LPS
Nome del fornitore:  GRAVIS
Jars, glass
Glass jar with screw thread, 2 l
Price
SFr. 67.80
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Soda lime glass jars, suitable for storage of samples in the laboratory.
Specifiche
  • Capacità:
    2 l
  • Descrizione:
    Glass jar with screw thread
  • Seq:
    03