Pasteur pipettes
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Codice catalogo GREI702370_2400
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specifiche
- Confezione:400/inner pack, 2400/carton
- Sterili:-
- Capacità:6 ml
- Descrizione:Long
- Lunghezza:230 mm
- Seq:16
- Volume gocce:48 µl