/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Il tuo profilo
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Il tuo profilo
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
BUFFER PH 7.01 1 * 1.000 mL
BUFFER PH 7.01 1 * 1.000 mL
Print
BUFFER PH 7.01 1 * 1.000 mL
Codice catalogo KNICCS-P0700/1000
Nome del fornitore:
KNICK
BUFFER PH 7.01 1 * 1.000 mL
Codice catalogo KNICCS-P0700/1000
Nome del fornitore:
KNICK
Espandi l'immagine
Return to Top
BUFFER PH 7.01 1 * 1.000 mL
Add to cart
Price
59.30 SFr.
Log in
per disponibilità
Unità di misura
1 * 1.000 mL
-
+
Add to cart
Return Policy
Product Details & Documents