Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope®, CCD Camera Adapters
VWR® VisiScope®, CCD Camera Adapters
Ring adapter for mono- and binocular microscopes (Ø = 30 mm)
Codice catalogo 630-2412
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® VisiScope®, CCD Camera Adapters
Codice catalogo 630-2412
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® VisiScope®, CCD Camera Adapters
VWR® VisiScope®, CCD Camera Adapters
Ring adapter for mono- and binocular microscopes (Ø = 30 mm)
Price
SFr. 7.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Specifiche
  • Descrizione:
    Ring adapter for mono- and binocular microscopes (Ø = 30 mm)
  • Seq:
    300