Cryogenic vials, TruCool®
Product Details & Documents
TruCool® leak-proof cryogenic vials feature a screw cap with a thermally-fused gasket to ensure a tight seal. The gasket is a co-molded thermoplastic elastomer (TPE) layer, which prevents leaking, slipping and risk of contamination. The gasket is 95 kPa certified to provide a leak-proof seal. These vials are sterile and individually barcoded with a unique identifier which can be read with common barcode readers. Ideal for use in CoolRack® CF cryogenic vial modules and CoolCell® alcohol-free cell freezing containers. Recommended for use in vapor phase LN₂ only.
Verpackung: Cases contain 5 packs of 100 vials.
Dokumente
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Ø×A:12,5×75 mm
- Capacità:4,00 ml
- Seq:04
- Fondo:Round bottom
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..