VWR®, Stoppers, PE
verde, 16 mm
Codice catalogo 212-0553
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
- Choice of colours
Specifiche
- Ø superiore:16 mm
- Colore:verde