Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets
Buckets
nero, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Codice catalogo HUEN941200
Nome del fornitore:   hünersdorff GmbH
Buckets
Codice catalogo HUEN941200
Nome del fornitore:  hünersdorff GmbH
Buckets
Buckets
nero, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Spouted buckets for safe handling
  • Embossed scale and plastic handle
  • Food-safe
For industrial and laboratory applications.
Specifiche
  • Capacità:
    10,5 L
  • Colore:
    nero
  • Altezza:
    283 mm
  • Seq:
    02
  • Ø:
    286 mm