Lampadine alogene
Lampada alogena al quarzo, 12 V, 100 W
Codice catalogo 630-2568
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Lampada alogena al quarzo
- Seq:05
- Potenza:100 W
- Voltaggio:12 V