Vassoi
Vassoio di base perforato in acciaio inossidabile, consente di utilizzare il bagno come bagno senza agitazione, per LSB12, LSB12
Codice catalogo 462-0520
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Per:LSB12
- Descrizione:Vassoio di base perforato in acciaio inossidabile, consente di utilizzare il bagno come bagno senza agitazione, per LSB12
- Seq:10