Vassoi
Vassoio di base perforato in acciaio inossidabile, consente di utilizzare il bagno come bagno senza agitazione, per LSB18/OLS26, LSB18/OLS26
Codice catalogo 462-0521
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Per:LSB18/OLS26
- Descrizione:Vassoio di base perforato in acciaio inossidabile, consente di utilizzare il bagno come bagno senza agitazione, per LSB18/OLS26
- Seq:11