Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes with silicone teat, for 250 ml bottles, joint size 19/26
Codice catalogo BIBBSBD250
Nome del fornitore:   SciLabware
Dropping pipettes
Codice catalogo BIBBSBD250
Nome del fornitore:  SciLabware
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes with silicone teat, for 250 ml bottles, joint size 19/26
Price
SFr. 71.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • With integral ground glass cone on pipette
  • Supplied with rubber teats
  • Bottles available separately
Specifiche
  • Descrizione:
    Dropping pipettes with silicone teat, for 250 ml bottles, joint size 19/26
  • Seq:
    03