Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes with silicone teat, for 100 ml bottles, joint size 14/23
Codice catalogo BIBBSBD100
Nome del fornitore:   SciLabware
Dropping pipettes
Codice catalogo BIBBSBD100
Nome del fornitore:  SciLabware
Dropping pipettes
Dropping pipettes
Dropping pipettes with silicone teat, for 100 ml bottles, joint size 14/23
Price
SFr. 125.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • With integral ground glass cone on pipette
  • Supplied with rubber teats
  • Bottles available separately
Specifiche
  • Descrizione:
    Dropping pipettes with silicone teat, for 100 ml bottles, joint size 14/23
  • Seq:
    02