Septa caps
Open top septum cap, bonded 1,5 mm, PTFE-lined silicon septa, 24-414
Codice catalogo EPSC297-2400UB
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Septa caps
Codice catalogo EPSC297-2400UB
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
PP, white.
Septa caps fit VOA vials, bottles and jars. The septum is permanently bonded to the cap and processed to meet EPA performance based specifications for volatile organic analysis.
Specifiche
- Filettatura:24-414
- Descrizione:Open top septum cap, bonded 1,5 mm, PTFE-lined silicon septa
- Seq:04
- Cat. No.:EPSC297-2400UB
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSC288-0022Silicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 24 ST - SFr. 61.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSC288-7222Silicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 72 ST - SFr. 150.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSC288-0022BPSilicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 2.000 ST - SFr. 2’300.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSCS24-400-S2Silicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 144 ST - SFr. 273.00