Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps, closed top
With bonded PTFE Liner, bulk, 38 - 400 mm
Codice catalogo EPSCB167-3800BL
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EP SCIENTIFIC
Caps, closed top
Codice catalogo EPSCB167-3800BL
Nome del fornitore:  EP SCIENTIFIC
   Produzione a basso impatto
Caps, closed top
Caps, closed top
With bonded PTFE Liner, bulk, 38 - 400 mm
Price
37.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 24 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Unprocessed caps are ideal for environmental sample bottles, jars, jugs and vials.
 : Manufactured under an ISO certified quality management system
Specifiche
  • Dimensione tappo:
    38 - 400 mm
  • Descrizione:
    With bonded PTFE Liner, bulk
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    EPSCB167-3800BL
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement