Septa caps
Open top cap, without septum, 24-414
Codice catalogo EPSC297-2414
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Septa caps
Codice catalogo EPSC297-2414
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
PP, white.
Septa caps fit VOA vials, bottles and jars. The septum is permanently bonded to the cap and processed to meet EPA performance based specifications for volatile organic analysis.
Specifiche
- Filettatura:24-414
- Descrizione:Open top cap, without septum
- Seq:05
- Cat. No.:EPSC297-2414
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSC288-0022Silicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 24 ST - SFr. 61.50
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSC288-7222Silicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 72 ST - SFr. 150.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSC288-0022BPSilicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 2.000 ST - SFr. 2’300.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoPerØDisponibilitàPrice
- EPSCS24-400-S2Silicone, PTFE-lined24-214 VOA vials24 mmLog in per disponibilità1 * 144 ST - SFr. 273.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..