Screw caps
Caps, PP, white, LDPE foam lined, 24-410
Codice catalogo EPSC067-2410WBP
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Screw caps
Codice catalogo EPSC067-2410WBP
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
LDPE-lined white caps.
- For general-purpose HDPE bulk separate containers
- Same high quality caps used on certified HDPE environmental sample containers
Ordering information: Bottles sold separately (IR013-series and IR012-series).
Specifiche
- Filettatura:24-410
- Descrizione:Caps, PP, white, LDPE foam lined
- Seq:01
- Cat. No.:EPSC067-2410WBP
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement