Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
Caps, PP, white, LDPE foam lined, 38-400
  EPSC067-3800WBP
   Produzione a basso impatto
Screw caps
  EPSC067-3800WBP
   Produzione a basso impatto
Screw caps
Screw caps
Caps, PP, white, LDPE foam lined, 38-400
SFr. 371.00
1 * 500 ST
LDPE-lined white caps.
  • For general-purpose HDPE bulk separate containers
  • Same high quality caps used on certified HDPE environmental sample containers
Bestellinformationen: Bottles sold separately (IR013-series and IR012-series).
  • Filettatura:
    38-400
  • Descrizione:
    Caps, PP, white, LDPE foam lined
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    EPSC067-3800WBP
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement