Screw Caps, PP
Screw caps with PE-foamed liner, GL 40, nero, PP
Codice catalogo MUEL14.025.12
Nome del fornitore: MUELLER KREMPEL
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Filettatura:GL 40
- Colore:nero
- Descrizione:Screw caps with PE-foamed liner
- Materiale:PP