Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable filters, Optimizer®
Disposable filters, Optimizer®
D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm, 0,01 µm, 2600 cm²
Codice catalogo ENTECWST0S2S3M
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
Codice catalogo ENTECWST0S2S3M
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm, 0,01 µm, 2600 cm²
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Specifiche
  • Superficie di filtrazione:
    2600 cm²
  • Dimensioni pori:
    0,01 µm
  • Tipo:
    D disposable filter with 6,35 mm connection, 6,35 mm vent/drain compression seal fittings, Ø×L: 69×113 mm
  • Seq:
    02