LIBERO CS Multi-Level PDF Logger mit internem NTC-Fühler Einmaleinsatz, Messbereich -20 °C..+70 °C 8 Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken & Temperaturkurve Ablaufdatum gemäss Etikette (Auto-Expiry) 1 * 40 ST
Codice catalogo ELPR800001
Nome del fornitore: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together