Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable filters, Optimizer® | Avantor
Disposable filters, Optimizer®
DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm, 0,01 µm, 2500 cm²
Codice catalogo ENTECWNT3L0F1
Nome del fornitore:   ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
Codice catalogo ENTECWNT3L0F1
Nome del fornitore:  ENTEGRIS
Disposable filters, Optimizer®
DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm, 0,01 µm, 2500 cm²
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Specifiche
  • Superficie di filtrazione:
    2500 cm²
  • Dimensioni pori:
    0,01 µm
  • Tipo:
    DPR-L disposable filter with 9,53 mm connection, 6,35 mm vent/drain flaretek fittings, Ø×L: 69×169 mm
  • Seq:
    14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..