Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
Sodium chloride standard solution, pour-top, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 50 mL
Codice catalogo HACH1440026
Nome del fornitore:   Hach
Conductivity standards
Codice catalogo HACH1440026
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Conductivity standards
Conductivity standards
Sodium chloride standard solution, pour-top, 491 mg/l NaCl, 1000 µS/cm, 50 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 27.10
Log in per disponibilità
1 * 50 mL
Product Details & Documents
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 mL
  • Descrizione:
    Sodium chloride standard solution, pour-top, 491 mg/l NaCl
  • Conduttanza:
    1000 µS/cm