Counting chambers, C-Chip
Counting chambers, Bürker-Türk, 0,1 mm, 25×75 mm
Codice catalogo 631-1095
Nome del fornitore: NANOENTEK
Vai a
Product Details & Documents
Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
- Guaranteed repeatability and reliability, eliminate the need for washing and reuse
- Disposable hemocytometers that do not need coverslips
- Chip to reduce exposure to infectious samples and contamination
Suitable for cell counting and culture, concentration measurement and viability test, in bacteria and fungal spore counting, IVF, IUI tasks of sperm counting.
Documents
Specifiche
- Profondità della camera:0,1 mm
- Tipo:Bürker-Türk
- L×P:25×75 mm
- Descrizione:Counting chambers
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..