Hand towels, SCOTT® PERFORMANCE
SCOTT® Performance, 1 ply, small, bianco, 210×215 mm, 15×300 towels
Codice catalogo KIMW6659
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Product Details & Documents
These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% more towels per case).
- Soft yet highly absorbent, even when wet
- Dry hands hygienically and efficiently
Ideal for busy office and hotel washrooms.
Specifiche
- Confezione:15×300 towels
- Colore:bianco
- Descrizione:SCOTT® Performance, 1 ply, small
- L×L:210×215 mm
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDescrizioneL×P×ADisponibilitàPrice
- 115-1780Dispenser per asciugamani C-fold, AQUARIUS * 6945, ABS bianco, con finestra, grande280×146×412 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 57.10
- 115-1783Dispenser per asciugamani piegati a mano, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL *, 8971, acciaio inossidabile237×118×349 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 392.00
- 115-1782Dispenser per asciugamani C-fold, AQUARIUS * 6956, ABS bianco, con finestra, piccolo307×176×155 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 38.20
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



