Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
Codice catalogo MARI3700406
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Glass, clear.
- Very good chemical resistance
- Good temperature resistance
Specifiche
- Ø est:6 mm
- Spessore parete:0,7 mm
- Capacità:0,75 ml
- Lunghezza:50 mm