Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
S506 HL-14, 0,900 - 0,950 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Codice catalogo SCNL3222117S
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Density hydrometers
Codice catalogo SCNL3222117S
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Density hydrometers
Density hydrometers
S506 HL-14, 0,900 - 0,950 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Price
SFr. 79.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
  • Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certifications: ASTM E2995-14
Ordering information: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    −20...+65 °C in 1 °C
  • Lunghezza:
    380 mm
  • Seq:
    09
  • Divisione:
    0,0005 g/ml
  • Modello:
    S506 HL-14
  • Range di misura:
    0,900 - 0,950 g/ml
  • Cat. No.:
    SCNL3222117S
  • Temperatura di riferimento:
    15 °C