Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
−20...+150 °C, 1,0 °C, 380 mm, Red, Total
Codice catalogo SCNL64340
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision thermometers
Codice catalogo SCNL64340
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision thermometers
Precision thermometers
−20...+150 °C, 1,0 °C, 380 mm, Red, Total
Price
28.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision thermometer, round, white back capillary form, red filling, stem type.
  • With permanent graduation and lettering
  • With serial number and certificate (conformance and accuracy)
Packaging: Single packed in plastic square shucks.
Specifiche
  • Profondità d'immersione:
    Total
  • Lunghezza:
    380 mm
  • Seq:
    06
  • Divisione:
    1,0 °C
  • Riempimento:
    Red
  • Range di misura:
    −20...+150 °C