Precision thermometers
−20...+150 °C, 1,0 °C, 530 mm, Red, Total
Codice catalogo SCNL64341
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
Precision thermometer, round, white back capillary form, red filling, stem type.
- With permanent graduation and lettering
- With serial number and certificate (conformance and accuracy)
Confezione: Single packed in plastic square shucks.
Specifiche
- Profondità d'immersione:Total
- Lunghezza:530 mm
- Seq:07
- Divisione:1,0 °C
- Riempimento:Red
- Range di misura:−20...+150 °C