Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
−10...+250 °C, 1,0 °C, 430 mm, Red, Total
Codice catalogo SCNL64345
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision thermometers
Codice catalogo SCNL64345
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision thermometers
Precision thermometers
−10...+250 °C, 1,0 °C, 430 mm, Red, Total
Price
SFr. 32.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision thermometer, round, white back capillary form, red filling, stem type.
  • With permanent graduation and lettering
  • With serial number and certificate (conformance and accuracy)
Packaging: Single packed in plastic square shucks.
Specifiche
  • Profondità d'immersione:
    Total
  • Lunghezza:
    430 mm
  • Seq:
    11
  • Divisione:
    1,0 °C
  • Riempimento:
    Red
  • Range di misura:
    −10...+250 °C