Precision density hydrometers, M100
M100-060, 0,600 – 0,700 g/cm³, 250 mm
Codice catalogo SCNL3192001
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Codice catalogo SCNL3192001
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informazioni per l'ordine: Surface tension in class M (medium) on request.
Confezione: Individually in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Lunghezza:250 mm
- Modello:M100-060
- Range di misura:0,600 – 0,700 g/cm³