Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-170, 1,700 - 1,800 g/cm³, 250 mm
Codice catalogo SCNL3192012
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Codice catalogo SCNL3192012
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-170, 1,700 - 1,800 g/cm³, 250 mm
Price
32.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informazioni per l'ordine: Surface tension in class M (medium) on request.
Confezione: Individually in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    12
  • Modello:
    M100-170
  • Range di misura:
    1,700 - 1,800 g/cm³