Orders LinkContactUsLinkComponent
API precision hydrometers
API precision hydrometers
S556 HL-14, 49…61 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
Codice catalogo SCNL3122041S
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
API precision hydrometers
Codice catalogo SCNL3122041S
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
API precision hydrometers
API precision hydrometers
S556 HL-14, 49…61 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
Price
SFr. 81.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
API precision hydrometers with blue filling thermometer.
Reference temperature: 15,5 °C
Error limit: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Ordering information: A works or DAkkS calibration certificate is available (on request).
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    −18…+66 °C
  • Lunghezza:
    380 mm
  • Seq:
    06
  • Divisione:
    0,1 °API
  • Modello:
    S556 HL-14
  • Range di misura:
    49…61 °API