API precision hydrometers
S555 HL-14, 39…51 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
Codice catalogo SCNL3122040S
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
API precision hydrometers with blue filling thermometer.
Reference temperature: 15,5 °C
Error limit: ±0,1 °API
Certifications: ASTM E2995-14.
Informazioni per l'ordine: A works or DAkkS calibration certificate is available (on request).
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
- Range di temperatura:−18…+66 °C
- Lunghezza:380 mm
- Seq:05
- Divisione:0,1 °API
- Modello:S555 HL-14
- Range di misura:39…51 °API