Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, M100
M100-190, 1,900 - 2,000 g/cm³, 250 mm
Codice catalogo SCNL3192014
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Codice catalogo SCNL3192014
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-190, 1,900 - 2,000 g/cm³, 250 mm
Price
SFr. 36.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
 : DIN 12791
 : Surface tension in class M (medium) on request.
 : Individually in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    14
  • Modello:
    M100-190
  • Range di misura:
    1,900 - 2,000 g/cm³